Tisk…
Ferric pyrophosphate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2087-1KG IN2087-500G
APOSIN2087-1KGEA 5790 CZK
APOSIN2087-1KG APOSIN2087-500G
Ferric pyrophosphate, technická kvalita
Ferric pyrophosphate
Vzorec: Fe₄O₂₁P₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016091
CAS číslo: 10058-44-3