Tisk…
Dusičnan železitý nonahydrát 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 16960 CZK
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Dusičnan železitý nonahydrát 99.999%
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Bod varu: 125 °C
Hustota: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III