Chlorid železitý hexahydrát ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
IN2065-1KG
IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA
6290
CZK
APOSIN2065-1KG
APOSIN2065-5KG
Chlorid železitý hexahydrát ACS
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec:
FeCl₃·6H₂O Bod varu: 280…285 °C Bod tání: 37 °C Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS číslo: 10025-77-1 UN: 3260 ADR: 8,III |