Chlorid železnatý tetrahydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
IN2059-250G
IN2059-100G
IN2059-1KG
IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA
3110
CZK
APOSIN2059-250G
APOSIN2059-100G
APOSIN2059-1KG
APOSIN2059-50G
Chlorid železnatý tetrahydrát
Chlorid železnatý tetrahydrát
Vzorec:
FeCl₂·4H₂O Bod tání: 105…110 °C Hustota: 1,93 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS číslo: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,II |