Tisk…

Iron(III) bromide, anhydrous

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

IN2056-100G IN2056-25G IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA 3970 CZK
APOSIN2056-100G APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G
Iron(III) bromide, anhydrous
Iron(III) bromide
Vzorec: Br₃Fe
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016082
CAS číslo: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR