Iron(II) bromide, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G
IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA
13820
CZK
APOSIN2050-100G
APOSIN2050-25G
Iron(II) bromide, anhydrous
Iron(II) bromide
Vzorec:
Br₂Fe MW: 215.66 Bod varu: 934 °C Bod tání: 684 °C Hustota: 4.636 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016081 CAS číslo: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 |