Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-500GEA 3310 CZK
APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Síran železnato-amonný hexahydrát ACS
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8