Oxid jodičný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
IN2029-100G
IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA
5790
CZK
APOSIN2029-100G
APOSIN2029-25G
Oxid jodičný 99%
Oxid jodičný
Vzorec:
I₂O₅ MW: 333,81 g/mol Bod tání: 275…350 °C (rozkl.) Hustota: 5,08 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011356 CAS číslo: 12029-98-0 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...