Tisk…
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 14880 CZK
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Holmium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ho
Bod varu: 1500 °C
Bod tání: 718 °C
Hustota: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011051
CAS číslo: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1