Tisk…
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 8300 CZK
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Holmium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Ho·6H₂O
Bod tání: 165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149739
CAS číslo: 14914-84-2