Tisk…
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 41330 CZK
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Holmium
Vzorec: Ho
MW: 164.93
Bod varu: 2600 °C
Bod tání: 1474 °C
Hustota: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011049
CAS číslo: 7440-60-0