Tisk…
Hafnium(IV) chloride 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hafnium tetrachloride
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 CZK
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Hafnium(IV) chloride 98+%
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
MW: 320.3
Bod tání: 320 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011034
CAS číslo: 13499-05-3
UN: 3260
ADR: 8 II