Tisk…
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 8040 CZK
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273.75
Bod tání: 110 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149723
CAS číslo: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II