Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1885-100G
IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA
30780
CZK
APOSIN1885-100G
APOSIN1885-25G
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec:
GaN₃O₉·H₂O Bod tání: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149723 CAS číslo: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |