Tisk…
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gallium trichloride
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 18620 CZK
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Gallium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ga
MW: 176.08
Bod varu: 225
Bod tání: 78 °C
Hustota: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011018
CAS číslo: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8 II