Tisk…
Gálium 99.9999%, ingot
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 7250 CZK
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
Gálium 99.9999%, ingot
Gálium
Vzorec: Ga
MW: 69.72
Bod varu: 2403 °C/760mmHg
Bod tání: 29.78 °C
Hustota: 5.91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364