Tisk…
Chlorid gadolinitý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Gadolinium trichloride hexahydrate
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 9100 CZK
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Chlorid gadolinitý hexahydrát 99,9%
Chlorid gadolinitý hexahydrát
Vzorec: Cl₃Gd·6H₂O
Hustota: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149732
CAS číslo: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6