Tisk…
Gadolinium trichloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 28540 CZK
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium trichloride, anhydrous 99,9%
Gadolinium trichloride
Vzorec: Cl₃Gd
Bod tání: 609 °C
Hustota: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011024
CAS číslo: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6