Tisk…
Bromičnan sodný
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 827 CZK
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Bromičnan sodný
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Hustota: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003476
CAS číslo: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II