Tisk…
Oxid europitý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 20070 CZK
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Oxid europitý 99.99%
Oxid europitý
Vzorec: Eu₂O₃
MW: 351.92
Bod varu: 4118 °C
Bod tání: 2291 °C
Hustota: 7.42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010997
CAS číslo: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904