Tisk…
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 14490 CZK
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Europium trinitrate hydrate
Vzorec: EuN₃O₉·xH₂O
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149697
CAS číslo: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III