Tisk…
Europium trinitrate hydrate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Europium (III) nitrate hydrate
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 16340 CZK
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Europium trinitrate hydrate 99.99%
Europium trinitrate hydrate
Vzorec: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149697
CAS číslo: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III