Tisk…
Europium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1765-25G
APOSIN1765-25GEA 31610 CZK
APOSIN1765-25G
Europium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Europium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Eu
MW: 258,32 g/mol
Bod tání: 850 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010994
CAS číslo: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4