Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1696-100G
IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA
7670
CZK
APOSIN1696-100G
APOSIN1696-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Erbium trichloride hexahydrate
Vzorec:
Cl₃Er·6H₂O Bod tání: 774 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149693 CAS číslo: 10025-75-9 |