Tisk…
Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 10910 CZK
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Erbium trichloride
Vzorec: Cl₃Er
Bod varu: 1500 °C
Bod tání: 774 °C
Hustota: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010989
CAS číslo: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0