Tisk…
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 9920 CZK
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Erbium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Er·6H₂O
MW: 381.71
Bod tání: 774 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149693
CAS číslo: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0