Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1669-100G
IN1669-25G
APOSIN1669-100GEA
11810
CZK
APOSIN1669-100G
APOSIN1669-25G
Dysprosium(III) sulphate octahydrate 99,9%
Dysprosium(III) sulphate octahydrate
Vzorec:
Dy₂O₁₂S₃·8H₂O Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
10031-50-2 |