Tisk…
Oxid dysprozitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 17590 CZK
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Oxid dysprozitý 99,9%
Oxid dysprozitý
Vzorec: Dy₂O₃
Bod tání: 2340 °C
Hustota: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010986
CAS číslo: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0