Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1639-100G
IN1639-25G
IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA
17360
CZK
APOSIN1639-100G
APOSIN1639-25G
APOSIN1639-250G
Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Dysprosium trichloride hexahydrate
Vzorec:
Cl₃Dy·6H₂O Bod tání: 718 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010984 CAS číslo: 15059-52-6 |