Tisk…
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 12010 CZK
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dysprosium(III) bromide hydrate
Vzorec: Br₃Dy·H₂O
Bod tání: 881 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 29843-91-2