Dysprosium 99,9%, chips
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
IN1612-10G
IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA
3940
CZK
APOSIN1612-10G
APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, chips
Dysprosium
Vzorec:
Dy Bod varu: 2335 °C Bod tání: 1409 °C Hustota: 8,54 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS číslo: 7429-91-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |