Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 2650 CZK
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Síran měďnatý pentahydrát 99%
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
Hustota: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III