Tisk…
Copper selenide 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 9030 CZK
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Copper selenide 99.999%
Copper selenide
Vzorec: CuSe
Hustota: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016058
CAS číslo: 1317-41-5