Tisk…
Dicopper selenide 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1582-25G IN1582-5G
APOSIN1582-25GEA 3440 CZK
APOSIN1582-25G APOSIN1582-5G
Dicopper selenide 99.99%
Dicopper selenide
Vzorec: Cu₂Se
Bod tání: 1113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049908
CAS číslo: 20405-64-5
EINECS: 243-796-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II