Tisk…
Oxid měďnatý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 11580 CZK
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Oxid měďnatý 99.99%
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod tání: 1362 °C
Hustota: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III