Tisk…
Oxid měďnatý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1576-1KG IN1576-250G IN1576-500G
APOSIN1576-1KGEA 9820 CZK
APOSIN1576-1KG APOSIN1576-250G APOSIN1576-500G
Oxid měďnatý 99,9%
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod tání: 1362 °C
Hustota: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III