Tisk…
Jodid měďný 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous iodide
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 705 CZK
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Jodid měďný 98%
Jodid měďný
Vzorec: CuI
MW: 190.45
Bod varu: 1290 °C
Bod tání: 605 °C
Hustota: 5.62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,02692