Tisk…
Jodid měďný 99.998%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1558-100G IN1558-25G
APOSIN1558-100GEA 2570 CZK
APOSIN1558-100G APOSIN1558-25G
Jodid měďný 99.998%
Jodid měďný
Vzorec: CuI
Bod varu: 1290 °C
Bod tání: 605 °C
Hustota: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III