Tisk…

Chlorid měďnatý, anhydrous 99,9%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride

IN1546-1KG
APOSIN1546-1KGEA 11380 CZK
APOSIN1546-1KG
Chlorid měďnatý, anhydrous 99,9%
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Bod tání: 620 °C
Hustota: 3,386 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR