Chlorid měďnatý dihydrát ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
IN1543-100G
IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA
2040
CZK
APOSIN1543-100G
APOSIN1543-500G
Chlorid měďnatý dihydrát ACS
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec:
CuCl₂·2H₂O Hustota: 2,54 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149674 CAS číslo: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III |