Chlorid měďný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1542-100G
IN1542-500G
IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA
1330
CZK
APOSIN1542-100G
APOSIN1542-500G
APOSIN1542-1KG
Chlorid měďný 99%
Chlorid měďný
Vzorec:
ClCu Bod varu: 1490 °C Bod tání: 430 °C Hustota: 4,14 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS číslo: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III |