Bromid měďný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1539-1KG
IN1539-250G
IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA
24170
CZK
APOSIN1539-1KG
APOSIN1539-250G
APOSIN1539-10KG
Bromid měďný 99%
Bromid měďný
Vzorec:
BrCu Bod varu: 1345 °C Bod tání: 504 °C Hustota: 4,71 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS číslo: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 |