Tisk…
Dusičnan cesný 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 6020 CZK
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Dusičnan cesný 99,9%
Dusičnan cesný
Vzorec: CsNO₃
Bod tání: 414 °C
Hustota: 3,685 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010963
CAS číslo: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III