Tisk…
Cesium hydroxide 50% vodný roztok 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 7670 CZK
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% vodný roztok 99,9%
Cesium hydroxide
Vzorec: CsOH
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010964
CAS číslo: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II