Tisk…
Cesium hydroxide hydrate 99,9%
Nebezpečí
IN1450-100G IN1450-25G
APOSIN1450-100GEA 7480 CZK
APOSIN1450-100G APOSIN1450-25G
Cesium hydroxide hydrate 99,9%
Cesium hydroxide hydrate
Vzorec: HCsO·H₂O
MW: 167,93 g/mol
Bod tání: 272,3 °C
Hustota: 3,675 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010964
CAS číslo: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8,II