Tisk…
Uhličitan cesný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 2650 CZK
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Uhličitan cesný 99%
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Bod tání: 610 °C (rozkl.)
Hustota: 4,072 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9