Tisk…
Síran ceričitý tetrahydrát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 4370 CZK
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Síran ceričitý tetrahydrát 99%
Síran ceričitý tetrahydrát
Vzorec: Ce(SO₄)₂·4H₂O
MW: 404.3
Hustota: 3.91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149427
CAS číslo: 10294-42-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8 III
Merck Index: 12,02036