Tisk…
Dusičnan ceritý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
IN1423-100G
APOSIN1423-100GEA 4370 CZK
APOSIN1423-100G
Dusičnan ceritý hexahydrát 99,9%
Dusičnan ceritý hexahydrát
Vzorec: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Bod varu: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149631
CAS číslo: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III