Tisk…
Calcium wolframate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 8070 CZK
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Vzorec: CaO₄W
Bod tání: 1620 °C
Hustota: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010913
CAS číslo: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4