Tisk…
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 2070 CZK
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Calcium nitrate hydrate
Vzorec: Ca(NO₃)₂·H₂O
Bod varu: 132 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 35054-52-5
UN: 1454
ADR: 5.1,III